MABT126
Anti-Obscurin Antibody, clone 5H10A
clone 5H10A, from mouse
Szinonimák:
EC:2.7.11.1, Obscurin-RhoGEF, Obscurin-myosin light chain kinase, Obscurin-MLCK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5H10A, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OBSCN(84033)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Obscurin in Immunofluorescence applications (Bowman, A.L., et. al. (2007). FEBS Lett. 581(8):1549-54).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Obscurin in mouse heart left ventricle and mouse quadriceps muscle (Courtesy of Li-Yen R. Hu, Ph.D., and Aiketerini Kontrogianni-Konstantopoulos, Ph.D. , University of Maryland, School of Medicine, USA).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Obscurin in Immunohistochemistry applications (Kontrogianni-Konstantopoulos, A., et. al. (2006). FASEB J. 20(12):2102-11; Ackermann, M.A., et. al. (2014). PLoS One. 9(2):e88162).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Obscurin in mouse heart left ventricle and mouse tibialis anterior muscle tissues (Courtesy of Li-Yen R. Hu, Ph.D., and Aiketerini Kontrogianni-Konstantopoulos, Ph.D. , University of Maryland, School of Medicine, USA).
Minőség
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1