MABS466
Anti-Trpv4 Antibody, clone 1B2.6
clone 1B2.6, from mouse
Szinonimák:
Trpv4, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid recep
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B2.6, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TRPV4(59341)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Trpv4 in 10 µg of SK-MEL-28 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1