MABS279
Anti-GPR30, clone 2F2 Antibody
clone 2F2, from mouse
Szinonimák:
G-protein coupled estrogen receptor 1, Chemoattractant receptor-like 2, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, FEG-1, G-protein coupled receptor 30, GPCR-BR, IL8-related receptor DRY12, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, LYGPR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2F2, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GPER1(2852)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GPR30 in human placenta tissues.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1