MABS197
Anti-PTP1B Antibody, clone FG6-1G
clone FG6-1G, from mouse
Szinonimák:
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FG6-1G, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTPN1(5770)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected PTP1B in A431 cell lysate (Gulati, P. et al. (2004). EMBO Rep. 5(8):812-817.).
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PTP1B in 10 µg of TF-1 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
TF-1 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1