MABS132
Anti-GLUT1 (CT) Antibody, clone 5B12.3
clone 5B12.3, from mouse
Szinonimák:
Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1,erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5B12.3, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC2A1(6513)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected GLUT1 in 10 µg of NGF treated PC-12 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
NGF treated PC-12 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1