CBL242
Anti-Glucose Transporter GLUT-1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-Anti-CSE, Anti-Anti-DYT17, Anti-Anti-DYT18, Anti-Anti-DYT9, Anti-Anti-EIG12, Anti-Anti-GLUT, Anti-Anti-GLUT-1, Anti-Anti-GLUT1, Anti-Anti-GLUT1DS, Anti-Anti-HTLVR, Anti-Anti-PED, Anti-Anti-SDCHCN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC2A1(6513)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Immunoprecipitation of GLUT-1 (5μg/ml)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Colorectal carcinoma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2