MAB2627
Anti-VCAM-1 (CD106) Antibody, clone 6C7.1
clone 6C7.1, from rat
Szinonimák:
vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, CD106 antigen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6C7.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by independent laboratory in IC. (Norman, U., et al. (2008). Journal of Leukocyte Biology. 84:68-76.)
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected VCAM-1 on mouse bone marrow cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2