MABN2419
Anti-phospho-alpha-synuclein (Ser129) Antibody, clone LS4-1B1
clone LS4-1B1, from mouse
Szinonimák:
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LS4-1B1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer129)
Géninformáció
human ... SNCA(6622)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in Immunohistochemistry applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1