Fontos dokumentumok
HS120371
TrueNorth® Flatpack PP Thin Film Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.22
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
kiszerelés
pk of 10
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120371
technika/technikák
cryopreservation: suitable
lyuk átmérő
12.1 mm
szín
blue
Tulajdonságok és előnyök
  • made from polypropylene material
  • easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
  • significantly reduces the change of mold
  • dividers included with the boxes
  • store down to temperatures of -80C
Jogi információk
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)