MABN2396M
Anti-GCAP1 Antibody, clone 6B12
clone 6B12, from mouse
Szinonimák:
Guanylyl cyclase-activating protein 1, Guanylate cyclase activator 1A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B12, monoclonal
faj reaktivitás
porcine, bovine, human, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Guca1A(14913)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected GCAP1 in mouse retina.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GCAP1 in human retina tissue.
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GCAP1 in C57BL/6 mouse retinal tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1