Fontos dokumentumok
G4405
Anti-Guanylyl Cyclase β1 (ER-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GC-S-beta-1, Anti-GC-SB3, Anti-GUC1B3, Anti-GUCB3, Anti-GUCSB3, Anti-GUCY1B3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 70 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human, bovine
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using trypsin-digested human, bovine and mouse heart tissue
immunoprecipitation (IP): 2-3 μg using 60-120 μg of a cytosolic fraction of rat brain
western blot: 1:2,000 using cytosolic fraction of rat brain
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GUCY1B3(2983)
mouse ... Gucy1b3(54195)
rat ... Gucy1b3(25202)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
It has been used as a primary antibody for:
- localization of β1 subunits of sGC (soluble guanylate cyclase) in the guinea pig gastrointestinal tract
- detection of expression of sGC in the vasculature of rat skeletal muscle
- localization of the functional subunit of NO receptors, sGCβ1 in guinea pig caecum
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1