09-038-I
Anti-SOX17
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Transcription factor SOX-17
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Sox17(20671)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A 1:150-300 dilution from a representative lot detected SOX17 in human testis and rat colon tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected SOX17 in human prostate, mouse stomach, and rat uterus tissues.
Immunofluorescence Analysis: A 1:150-300 dilution from a representative lot detected SOX17 in human testis and rat colon tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected SOX17 in human prostate, mouse stomach, and rat uterus tissues.
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SOX17 in 10 µg of H9 human stem cells lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1