MABT117
Anti-Endoglin (CD105) Antibody, clone 44G4
clone 44G4, from mouse
Szinonimák:
Endoglin, CD104
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
44G4, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ENG(2022)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to IP Endoglin from HOON, NALM-6, 3104, 3161, HL-60, U-937, EM-3 and KG-1a cells (Gougos, A., and Letarte, M. (1988). J Immunol. 141(6):1925-1933).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Endoglin in HUVEC cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HUVEC cells
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.