MABF850
Anti-IDO-1 Antibody, clone 4B7 | MABF850
clone 4B7, from mouse
Szinonimák:
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, IDO-1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4B7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ido1(15930)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in acetone-fixed frozen colon tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice (Courtesy of Dr. Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in acetone-fixed frozen colon and epididymis tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Dr. Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IDO-1 in epididymis and colon tissue extracts from wild-type, but not Ido1-knockout mice (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDO-1 immunoreactivity in multiple acetone-fixed frozen tissue sections from wild-type, but not Ido1-knockout mice, including epididymis, colon, heart, liver, and 4T1-metastasized lung tissue sections (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IDO-1 in mouse kidney tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1