MABF365
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), PE-Cy7, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Szinonimák:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
PE-Cy7
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M1/70, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2bκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAM(3684)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg