MABF3094
Anti-BAFF/CD257 Antibody, clone 5A8
Szinonimák:
B-cell-activating factor, BAFF, CD257, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5A8, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
activity assay: suitable
direct ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
mouse ... Klrk1(24099)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant murine BAFF protein .
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant murine BAFF/CD257 protein .
Tested Applications
Activity Assay: A representative lot activated mouse BAFF in a reporter cell assay, in primary B cells. (Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol.Chem.291(38):19826-34; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun.9(1):1199).
ELISA Analysis: A representative lot detected BAFF/CD257 in ELISA applications (Batten, M., et al. (2004). J Immunol. 172(2):812-22; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):1199; Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol Chem. 291(38):19826-34).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2