Fontos dokumentumok
Z108286
Tempo-Shield heat-resistant gloves
L 18 in.
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
méret
one size fits all
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pkg of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
18 in.
Általános leírás
Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner provide strength and heat protection up to 500 °F. Made from a blend of aluminized and synthetic fibers. Ambidextrous.
Jogi információk
Kevlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)