Fontos dokumentumok
SLW3590/08
Pyrex® Graduated Dropping funnel
with glass stopper, 1000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3590/08
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
glass stopper
white graduation
Csatlakozó
joint 29/32
Jellemzők
graduations 20 mL
interchangeable glass key
gyártó/kereskedő neve
3590/08
SciLabware
kapacitás
1000 mL
1000 mL
elzárócsap-furat
4.0 mm
Általános leírás
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
  • Graduations in white enamel
  • With interchangeable glass key
  • Supplied with glass stopper
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)