MABF260
Anti-NLRC5 Antibody, clone 3H8
clone 3H8, from rat, purified by using protein G
Szinonimák:
Protein NLRC5, Caterpiller protein 16.1, CLR16.1, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 27, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3H8, monoclonal
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1, kappa
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NLRC5(84166)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected poly(I:C) (Cat. No. 528906) treatment-induced upregulation of endogenous NLRC5 in HeLa cells by IP-Western blotting analysis of both cytosolic and nuclear fractions. A strong NLRC5 nuclear accumulation was seen upon nuclear export inhibition by LepB (Cat. No. 431050) treatment, whereas NLRC5 was mainly cytoplasmic in untreated cells (Neerincx, A., et al. (2012). J. Immunol. 188(10):4940-4950).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NLRC5 in THP-1 cell lysate as well as exogenously expressed FLAG-tagged NLRC5 in lysate from transfected HEK293T cells. Target band detection was greatly diminished using lysates from NLRC5 siRNA-transfected THP-1 cells. (Neerincx, A., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(34):26223-26232).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NLRC5 in 10 µg of Raji cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1