ABC225
Anti-phospho USP7 (Ser18) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7, Deubiquitinating enzyme 7, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Ubiquitin thioesterase 7, Ubiquitin-specific-processing protease 7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer18)
Géninformáció
human ... USP7(7874)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL from a representative lot detected phospho USP7 (Ser18) in HeLa cell lysate (Prof. Grigory Dianov, University of Oxford, U.K.).
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL from a representative lot detected 100 ng of phospho USP7 (Ser18), and not dephosphorylated USP7 (Prof. Grigory Dianov, University of Oxford, U.K.).
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected phospho USP7 (Ser18) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1