04-1481
Anti-RPA2 p34 Antibody, clone RPA20 1-46
from mouse, clone RPA20, clone 1-46
Szinonimák:
RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, Replication factor A protein 2, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, Replication protein A 32kDa subunit, RF-A, replication factor-A protein 2, p32, p34, RPA2, REPA2, RPA32.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1-46, monoclonal
RPA20, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RPA2(6118)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RPA2 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate