MABE897
Anti-ATRX Antibody
mouse monoclonal, 23C
Szinonimák:
ATRX, Transcriptional regulator ATRX, ATP-dependent helicase ATRX, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNP, Znf-HX
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-ATRX Antibody, clone 23C, clone 23C, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
23C, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATRX(546)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear localization of ATRX in HeLa and L929 cells (McDowell, T.L., et al. (1999). PNAS. 96(24):13983-13988).
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected ATRX in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1