MABC712
Anti-HAS2, clone 4E7 Antibody
clone 4E7, from mouse
Szinonimák:
Hyaluronan synthase 2, Hyaluronate synthase 2, Hyaluronic acid synthase 2, HA synthase 2, HAS2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4E7, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HAS2(3037)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A 1;100-500 dilution from a representative lot detected HAS2 in HeLa cells.
ELISA: A representative lot detected control antigen (100 ng) and antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected HAS2 in human plasma and Jurkat lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2