MABC710
Anti-TGFBR3, clone 1C5H11 Antibody
ascites fluid, clone 1C5H11, from mouse
Szinonimák:
Transforming growth factor beta receptor type 3, TGF-beta receptor type 3, TGFR-3, Betaglycan, Transforming growth factor beta receptor III, TGF-beta receptor type III, TGFBR3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C5H11, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TGFBR3(7049)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
ELISA: A representative lot was used on Control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected TGFBR3 in Jurkat, HeLa, MCF-7, F9, SK-N-SH and NIH/3T3 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg