05-1424
Anti-Endoglin Antibody, clone P3D1
clone P3D1, from mouse
Szinonimák:
CD105, Ancillary TGF-beta Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P3D1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ENG(2022)
mouse ... Eng(13805)
rat ... Eng(497010)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody was used in IC.
Flow Cytometry: A previous lot of this antibody was used in FC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ENDOGLIN on 10 μg of Jurkat lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2