MABC573
Anti-Bcl-2 Antibody, clone 1D7.2
clone 1D7.2, from rat
Szinonimák:
Apoptosis regulator Bcl-2, Bcl-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D7.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Bcl2(12043)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Bcl-2 in 10 µg of mouse myoblast C2C12 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1