MABC14
Anti-VHL Antibody, clone 11E12
clone 11E12, from mouse
Szinonimák:
von Hippel-Lindau disease tumor suppressor, Protein G7, elongin binding protein, von Hippel-Lindau syndrome, pVHL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11E12, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VHL(7428)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Signaling
Tumor Markers
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected VHL in 10 µg of mouse fetal brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse fetal brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1