Fontos dokumentumok
Z507237
Supelco
Michel-Miller Swagelok® adapter
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #11
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
material
PTFE
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 584444
technika/technikák
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
szerelvény
Ace-Thred for #11
Általános leírás
Use to make Swagelok tubing connections with Ace threaded glassware. One end is Ace-Thred, other is NPTF. Connects tubing to M-M columns. Adapters with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)