07-1232
Anti-Notch 1 Antibody, NT
serum, from rabbit
Szinonimák:
Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch 1, Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Translocation-associated notch protein TAN-1, Neurogenic locus notch homolog pro
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (immunogen homology)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NOTCH1(4851)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was diluted to 1:20,000-1:60,000 and used in a standard sandwich ELISA assay against the peptide immunogen.
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of Notch-1 With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Uterine Cancer
ELISA: A previous lot of this antibody was diluted to 1:20,000-1:60,000 and used in a standard sandwich ELISA assay against the peptide immunogen.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected cleaved NOTCH1 on 10 μg of Jurkat lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Jurkate Cell Lysates. In fetal tissues, use spleen, brain stem and lung. In adult tissues use mainly lymphoid tissues.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2