MAB5520
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7.1
Szinonimák:
NG2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 7.1, ascites fluid, clone 7.1, Chemicon®
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CSPG4(1464)
Egyediség
MAB5520 reacts with only neoplastic leukocytes with specific association with chromosome 11q23 translocations involving the MLL gene. It has a very high specificity for t(4;11) or t(11;19) translocations. The antibody shows no reactivity with normal marrow hematopoietic cells, peripheral blld leukocytes, red blood cells or platelets. Leukemic cells lines KG1, KG1a, HRL, Jurkat, K562, Raji, HL-60, U937, Daudi, Nalm6 and CEM are negative. However MAB5520 does react with a variety of cell lines of nonhematopoietic origin, including HeLa cells.
Immunogen
Alkalmazás
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1