MAB2029
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 9.2.27
Szinonimák:
Anti-CSPG4A, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, clone 9.2.27, clone 9.2.27, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9.2.27, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CSPG4(1464)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoelectron microscopy (Bumoi et al., 1984)
Immunoprecipitation: 1μg/10E6 cells (Bumoi et al., 1984; Morgan et al., 1981)
FACS analysis: 1-2μg/10E6 cells
Functional block of melanoma cell spreading (Morgan et al., 1981), glioma cell proliferation3 and tumor growth in nude mice (Morgan et al., 1981; Schrappe et al., 1992).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2