MAB4444
Anti-Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody, clone 8
clone mab 8, from mouse
Szinonimák:
Adenocarcinoma-associated antigen, CD326 antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, KS 1/4 antigen, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, antigen identified by monoclonal antibo
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
mab 8, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in WB. (Ng, V., et al., 2010)
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Adhesion (CAMs)
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: 1-10 µg/mL from a previous lot detected epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) in human embryonic stem cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human embryonic stem cells
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1