MAB4148
Anti-MRP2 Antibody, clone M2 I-4
culture supernatant, clone M2 I-4, Chemicon®
Szinonimák:
cMOAT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2 I-4, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... ABCC2(1244)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on acetone fixed cytospin preparations
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone fixed frozen tissue sections
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2