Fontos dokumentumok
CVGB71TP
Millipore
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, Code 7
Szinonimák:
Durapore® CVGB Cartridge Filter 10 in. 0.22 µm Code 7
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
27293007
material
PVDF
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
steam-in-place compatible
termékcsalád
Durapore®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
10 in.
Szélesség
2.7 in.
patron névleges hossza
10 in.
szűrőfelület
0.69 m2
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm pore size
patronkód
Code 7
Általános leírás
Device Configuration: Cartridge
Egyéb megjegyzések
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany