AB5320B
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Biotin Conjugate Antibody
from rabbit, biotin conjugate
Szinonimák:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Általános leírás
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in cryosections of rat cortex tissue.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
Cryosections of rat cortex tissue
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2