KPHLA04FH3
Durapore® 0.45 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Szinonimák:
Opticap XL4 Durapore 0.45 μm without prefilter TC/HB
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Opticap® XL 4
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Opticap®
parameter
≤4.5 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technika/technikák
bioburden reduction: suitable
Hosszúság
7.7 in.
Szélesség
3.3 in.
patron névleges hossza
4 in. (10 cm)
Átmérő
8.4 cm (3.3 in.)
szűrőfelület
0.19 m2
bemeneti csatl. átmérője
3/4 in.
bemenettől kimenetig Sz
21.3 cm (8.4 in.)
kimeneti csatl. átmérője
9/16 in.
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤10 mg/capsule
matrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm
bemenet
sample type liquid
buborékpont
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
szerelvény
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable