Fontos dokumentumok
Z257397
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -50/50 °C
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
HB Instruments B60760-1500
parameter
-50/50 °C temp. range
Hosszúság
305 mm (30.5 cm)
Általános leírás
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)