FCMAB100P
Milli-Mark Anti-Phospho-Erk1/2 Antibody (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)-PE
clone AW39R, Milli-Mark®, from rabbit
Szinonimák:
Erk1
Erk2
p44-MAPK
p42-MAPK
MAPK2
PRKM2
p41mapk
PRKM1
p44
ERK2
P42MAPK
ERK
p42
MAPK1
ERT1
ERT2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AW39R, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
Géninformáció
human ... MAPK3(5595)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
MAP Kinases
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat Cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2