EZFITMHTA3
EZ-Fit® Manifold Filtration Head
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, For use with EZ-Fit® filtration units, 3 units, pkg of 3 unit
Szinonimák:
EZ-Fit® Manifold Filtration Head, Filtration Head, For bioburden application, filtration head for manifold, Manifold Head
About This Item
Javasolt termékek
material
316L stainless steel
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
kiszerelés
pkg of 3 unit
gyártó/kereskedő neve
EZ-Fit®
alkalmazás(ok)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
kiszállítva
ambient
Jogi információk
kapcsolódó termék
konfigurálva