ESA0020L2CLP5
Mobius® Essential 2D Assembly Bag
20L PureFlex™ Film, 2D Bag
Szinonimák:
Mobius® Essential Assembly, 20 L, Bag
About This Item
Javasolt termékek
material
PureFlex™ bag
Minőségi szint
Ügynökség
complies with ISO 9001
termékcsalád
Mobius® Essential
technika/technikák
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
H
26.25 m
Szélesség
17.25 cm
térfogat
20 L
20000 mL
alkalmazás(ok)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Utilizes PureFlex™ Film and components that can easily scale up to assemblies under Mobius® MyWay program.
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory information.
Kiszerelés
Komponensek
C-Flex® 374 Tubing 3/8" ID x 5/8" OD, 20" long
C-Flex® 374 Tubing 1/4" ID x 1/2" OD, 20" long
Pinch Clamp 5/8"
Pinch Clamp 3/4"
Boat Port
Hose Barb Non-Valved Coupling Insert 3/8"
Female Luer 1/4" HB
Male Luer
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Related Content
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.