Fontos dokumentumok
ESA0010L2CLP5
Millipore
Mobius® Essential 2D Assembly Bag
10L PureFlex Film, 2D Bag
Szinonimák:
Mobius® Essential Assembly, 10 L, Bag
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
material
PureFlex bag
Minőségi szint
Ügynökség
complies with ISO 9001
termékcsalád
Mobius® Essential
technika/technikák
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
H
25 m
Szélesség
12.25 cm
térfogat
10 L
10000 mL
alkalmazás(ok)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Mobius® Essential Assemblies are standard ready-to-ship bag and tubing assemblies.
Alkalmazás
Liquid Processing Applications
Tulajdonságok és előnyök
Standard products eliminate design and manufacturing lead times.
Utilizes PureFlex Film and components that can easily scale up to assemblies under Mobius® MyWay program.
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory information.
Kiszerelés
5 L - 200 L Bag Assemblies in 5 Pack
Komponensek
PureFlex Film
C-Flex® 374 Tubing 3/8" ID x 5/8" OD, 20" long
C-Flex® 374 Tubing 1/4" ID x 1/2" OD, 20" long
Pinch Clamp 5/8"
Pinch Clamp 3/4"
Boat Port
Hose Barb Non-Valved Coupling Insert 3/8"
Female Luer 1/4" HB
Male Luer
Jogi információk
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Tudjon meg többet a mAb downstream feldolgozásról, pontosabban a vírus inaktiválásról és a kapcsolódó termékekről.