Fontos dokumentumok
ELLUF0100
Millipore
Luminata Forte ELISA HRP Substrate; 100 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Szinonimák:
ELISA HRP substrate, detection substrate
About This Item
UNSPSC kód:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
konjugátum
peroxidase conjugate
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Luminata
assay range
sensitivity: 0.1 pg
technika/technikák
ELISA: suitable
észlelési módszer
chemiluminescent
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Chemiluminescent HRP detection reagent
Alkalmazás
For use on immunoblots.
Western blotting, dot/slot blotting
Minőség
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in ELISA assays.
Tárolás és stabilitás
Stable for 1 year at 4 °C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well-ventilated area.