Fontos dokumentumok
D00572T01
Millipore
Clarigard® Cartridge Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Szinonimák:
Clarigard Cartridge Filter 20 in. 0.5 μm Code 7 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PTFE seal
polypropylene
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Clarigard®
Clarigard®
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
patron névleges hossza
20 in. (50 cm)
Átmérő
7.0 cm (2.75 in.)
szennyeződések
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤20 mg
pórusméret
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
bemenet
sample type liquid
patronkód
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Általános leírás
Device Configuration: Cartridge
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Analízis megjegyzés
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥6 L
Egyéb megjegyzések
Directions for Use
  • Organism Retention: 99.99% retention
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Bioburden reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany