Fontos dokumentumok
VCTP01300
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.1 μm Pore Size
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Isopore Membrane Filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
material:
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Jellemzők:
hydrophilic
szűrőátmérő:
13 mm
vastagság:
25 μm
sterilitás:
non-sterile
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Isopore
Millipore
parameter
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
szűrőátmérő
13 mm
vastagság
25 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
<1%
törésmutató
n/D 1.6
Mátrix
Isopore
pórusméret
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
buborékpont
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: VCTP
Alkalmazás
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Vigyázat
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Jogi információk
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13