CP74
Anti-Vinculin Mouse mAb (V284 or VLN01)
liquid, Calbiochem®, from mouse
Szinonimák:
Anti-Vinculin antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V284, monoclonal
VLN01, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VCL(7414)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (2 g/ml lysate)
Paraffin Sections (4-8 g/ml, heat pre-treatment required)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Normal mouse serum
Skin cells or tissue
Egyéb megjegyzések
Bakolitsa, C., et al. 1999 Cell99, 603.
Rudiger, M., et al. 1998 Bioessays20, 733
Tidball, J.G., et al. 1999 J. Biol. Chem.274, 33155
Goldmann, W.H., et al. 1996 J. Muscle Res. Cell Motil.17, 1.
Asijee, G.M., et al. 1990 Eur. J. Biochemistry189, 131
Otto, J.J. 1990 Cell Motil. Cytoskeleton16, 1.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1