CP70
Anti-Fibronectin (Ab-3) Mouse mAb (FBN11)
liquid, clone FBN11, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FBN11, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
rat ... Fn1(25661)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (0.5-1 µg/ml)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (2 µg/mg protein lysate)
Paraffin Sections (0.5-1 µg/ml, heat pre-treatment required)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Analízis megjegyzés
SW 156 cells or normal kidney tissue
Egyéb megjegyzések
Armstrong, P.B. and Armstrong, M.T. 2000. Biochim. Biophys. Acta1470, O9.
Barilla, M.L. and Carsons, S.E. 2000. Semin. Arthritis Rheum.29, 252.
Yamada, K.M. 1989. In Fibronectin, Mosher, D.F., ed., p. 47.
Rouslahti, E. and Pierschbacher, M.D. 1986. Cell44, 517.
Pytela, R., et al. 1985. Cell40, 191.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1