CC322-1
PhotoCol-RUT, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC322 Kit Component 1)
About This Item
Javasolt termékek
alkalmazás(ok)
cell analysis
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
Note: The complete PhotoCol-RUT, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit (CC322) consists of CC322-1 and CC322-2 sold seperately.
Minőség
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Cikkek
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)