Fontos dokumentumok
917834
PhotoCol™-RUT, methacrylated collagen bioink kit, with ruthenium
Szinonimák:
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Methacrylated collagen (100 mg)
20 mM acetic acid (50 mL)
Neutralization solution (10 mL)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Minőségi szint
sterilitás
sterile; sterile-filtered
szennyeződések
≤10 EU/mL Endotoxin
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)