CC323-1
PhotoGel-IRG, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit
Photocrosslinked gelatin hydrogel (CC323 Kit Component 1)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
alkalmazás(ok)
cell analysis
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
Note: The complete PhotoGel-IRG, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit (CC323) consists of CC323-1 and CC323-2 sold seperately.
Minőség
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Cikkek
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)