Merck
CC1059
Sigma-Aldrich
MMP-7, human, recombinant active form
Szinonimák:
Matrilysin
Méret kiválasztása
10 μG
167 000,00 Ft
167 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 μG
167 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
167 000,00 Ft
Készletenrészletek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
5,000 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
0.1 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
MOLECULAR WT:
19,130 calculated from amino acid sequence and 20,000 from SDS-PAGE, followed by staining with CBB R-250.
Product Source: Recombinant E. Coli; prepared from recombinant human promatrilysin
Egység definíció
Specific Activity: One unit of enzyme activity is defined as the quantity required to digest 1 μg of Azocoll/min.at pH 7.5 and 37°C in the presence of 0.5 mM p-aminophenylmercuric acetate.
Fizikai forma
Solution in 10 mM HEPES (pH 7.4)-5 mM CaCl2-0.15 M NaCl.
Tárolás és stabilitás
Maintain at -80ºC for up to one year.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Tristen V Tellman et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
The Perlecan-Semaphorin 3A-Plexin A1-Neuropilin-1 (PSPN) Complex at the cell surface of prostate cancer (PCa) cells influences cell-cell cohesion and dyscohesion. We investigated matrix metalloproteinase-7/matrilysin (MMP-7)'s ability to digest components of the PSPN Complex in bone metastatic PCa cells using in